Learn More
Fisherbrand™ Pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales, clase E2
Código de producto. 15545049 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
1 unidad
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
15545049 2 kg 1 unidad
15545039 1 g 1 unidad
15535049 1 kg 1 unidad
15525189 10 kg 1 unidad
15565039 5 g 1 unidad
15575039 10 g 1 unidad
15585039 20 g 1 unidad
15595039 50 g 1 unidad
15595059 2 g 1 unidad
15555049 5 kg 1 unidad
15525049 500 g 1 unidad
15515049 200 g 1 unidad
15505049 100 g 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15545049
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibre las pesas de clases de precisión más bajas. Las pesas de calibración cilíndricas de acero inoxidable individuales de clase E2 de Fisherbrand™ están destinadas a la verificación o calibración de pesas de clase F1 y para su uso con instrumentos de pesaje de clase I de precisión especial.
  • Pesa de calibración de acero inoxidable de clase E2
  • En cumplimiento con la OIML R111
Especificaciones
Clasificación E2
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 2 kg
Masa 2 kg
Forma Cilíndrico