Learn More
Fisherbrand™ Guantes desechables de nitrilo Indigo 4.0
Código de producto. p-200008766 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17999970 XS paquete de 200
17909980 Pequeño paquete de 200
17929980 Medio paquete de 200
17939980 Grande paquete de 200
17919980 XL paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17999970
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Estos guantes de nitrilo índigo son ideales para su trabajo de laboratorio de rutina y están confeccionados con puntas de los dedos texturizadas para garantizar un agarre firme.
  • Los guantes no estériles y sin talco ofrecen una alta protección para una amplia gama de aplicaciones y uso general
  • Las yemas de los dedos con textura proporcionan un buen agarre
  • Los guantes protectores de tipo B le ayudarán a trabajar de forma segura con una buena protección ergonómica
  • EPI de categoría III
  • Ambidiestro
  • Puntas de los dedos texturizadas para un manejo seguro
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4
Chlorinated No
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico, Industrial
AQL 1.5
Color Índigo
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 3,5 a 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,09 a 0,16 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,4 a 3,5 pulgadas
Palm Thickness (Metric) De 0,06 mm a 0,09 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 2,4 a 3,5 pulgadas
Grosor (métrico) De 0,06 mm a 0,09 mm
FDA 510 (k) Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Longitud (imperial) 9,4 in
Longitud (métrico) 240 mm