Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos de ion selectivo de semicelda de indicación
Código de producto. 10312671
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 2 a 9
De 4 a 10
Temperatura de funcionamiento (imperial):
De 0° a 122 °F
De 0° a 176 °F
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Temperatura de funcionamiento (imperial) Tamaño de la unidad
10312671 De 2 a 9 De 0° a 122 °F cada uno
10414641 De 4 a 10 De 0° a 176 °F cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10312671 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51340900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.64€
    1244.03€ / paquete de 1
    Ahorro 89.61€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Requires
Todas las semiceldas de ion selectivo requieren celda de referencia InLab™ 302
Para la determinación rápida y sencilla de la concentración de una gran variedad de iones disueltos. Los electrodos de ion selectivo de semicelda de indicación Mettler Toledo poseen resistentes cuerpos de polioximetileno (POM).
  • Consta de un eje universal y un módulo de membrana específica de cada ion intercambiable, lo que le permite medir el ion de su elección.
  • Todas las semiceldas de ion selectivo requieren celda de referencia InLab™ 302 (consulte 01-920-101, disponible por separado) y el cable de conexión S7 correspondiente
Información de órdenes
Todos tienen una longitud de 120 mm (4,75 pulgadas) y un diámetro de 12 mm (0,5 pulgadas). Para otros electrodos de ión selectivo y kits de membranas que no se incluyen aquí, póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de Fisher Scient
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Determinación de la concentración de amonio en muestras como agua de suministro de caldera, alimentos y fertilizantes
Material Matriz de polímero
Tipos de conector S7
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Diámetro del cuerpo (imperial) 0,5 in
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud del cuerpo (imperial) 4,75 in
Longitud del cuerpo (métrico) 120 mm
Intervalo de pH De 2 a 9
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 0° a 122 °F
Intervalo de medición de concentración De 1 a 1 E-05mol/l