Learn More
Thermo Scientific™ Módulos transparentes separables para inmunoanálisis
Código de producto. 10744256
Cambiar vista
Click to view available options
Propiedad de unión:
Hidrófilo
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Propiedad de unión Tamaño de la unidad
10744256 Hidrófilo paquete de 50
1 options
Código de producto. 10744256 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 95029180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    431.00€
    377.00€ / paquete de 50
    Ahorro 54.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Elija entre cuatro superficies y una variedad de pocillos y configuraciones. Los módulos separables para inmunoanális ofrecen una selección óptima de productos para el ensayo específico.
Elija entre cuatro superficies y una variedad de pocillos y configuraciones. Los módulos separables Thermo Scientific™ para inmunoanálisis ofrecen una selección óptima de productos para el ensayo específico. Ofrecen fiabilidad entre lotes y reproducibilidad entre pocillos.
Elija entre LockWell, BreakApart y los 1 x 8 módulos separables en marcos estándar de 96 pocillos.
  • Para ensayos inmunológicos en fase sólida, por ejemplo ELISA
  • Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
  • Los módulos independientes son fáciles de manipular.
  • Sistema alfanumérico para una sencilla orientación.
  • Se adaptan a equipos estándar.
  • Alta calidad óptica para unos resultados fiables
  • Poliestireno
Selección de superficie
  • PolySorp™, Immulon™ 1B y de unión universal Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • Las superficies MediSorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y se unen a una gran variedad de biomoléculas
  • Las superficies MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y adherencia mejorada Enhanced Binding (EB) son hidrófilas e ideales para ensayos sándwich de anticuerpos
  • La superficie MultiSorp™ es muy hidrófila y es particularmente adecuada para glucanos y proteínas hidrosolubles
Información de órdenes
dimVolumeMetricWell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Propiedad de unión Hidrófilo
Los recipientes Sí
Formato Strip Plate
Tapa Sin tapa
Descripción Alta calidad óptica para unos resultados fiables
Método de detección Colorimétrico
Envase Paquete de 25, 50 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Placa de tiras
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 400 μL
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 350 μl
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Para ensayos de tipo sandwich de anticuerpos
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Diseño del pocillo F8