Learn More
Pinza de nuez H 44
Código de producto. 10058550 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Pinza de nuez
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10058550 Pinza de nuez cada uno
1 options
Código de producto. 10058550 Proveedor IKA N.º de proveedor 0002437700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.80€
    42.00€ / paquete de 1
    Ahorro 13.80€
    24% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta pinza con agitadores magnéticos IKA™. La pinza de nuez IKA H 44 incorpora un diseño robusto de aluminio fundido.
  • Funda cruzada de aluminio fundido.
  • Para fijar la varilla de sujeción (n.º de cat. 14-259-87) a la varilla de soporte (14-259-79)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la fijación de la varilla de sujeción H 38 a la varilla de soporte H 16 V.
Tipo Pinza de nuez
Material Aluminio