Learn More
Brida de acero inoxidable para agitadores IKA Eurostar Power Control-Visc P4 y P7
Shop All IKA ProductsDescription
- Incluye junta de collar cruzado para pinza de nuez 14-259-123 y barra de fijación en ángulo.
- Para su uso con soportes 14-259-86 y 14-259-039.
- Adecuado para recipientes de 40 a 330 mm de diámetro.
Specifications
Specifications
| Incluye | Pinza de nuez R 270 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Brida RH 5 |