Learn More
IKA™ Agitador magnético de placa calefactora, °de 50 °C a 500 °C, °de cerámica
Código de producto. 10625435 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material de la placa superior:
Cerámica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior Tamaño de la unidad
10625435 Cerámica cada uno
1 options
Código de producto. 10625435 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003581200
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rango de agitación: 100 a 1500 rpm, Forma: Cuadrada, Tamaño: 180 x 180 mm
Agitador magnético con placa calefactora de cerámica que ofrece una excelente resistencia química.
  • Potente motor para agitar cantidades de 5, 10 o 15 l (H2O )
  • Circuito de seguridad fijo de 550 °C
  • Indicador de advertencia de superficie caliente para evitar quemaduras
  • Ajuste exacto de la temperatura a través de la pantalla digital (LED)
  • Pantalla digital de códigos de error.
  • El panel de control elevado protege contra fugas de líquidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tensión 230/120/100 V
Características de seguridad Circuito de seguridad fijo de 550 °C
Características de la mezcla Agitador magnético con calefacción y placa de calefacción de cerámica que ofrece una excelente resistencia química
Requisitos eléctricos 230/120/100 V, 50/60 Hz
Modelo C-MAG HS 7
Características exclusivas Conexión para sensor externo: ETS-D5
Longitud (imperial) 13 in
Tamaño 180 x 180 mm
Altura (métrico) 105 mm
Temperatura (métrico) 50 °C a 500 °C
máx. (imperial) 122 °F a 932 °F
Temperatura ambiente De 5 °C a 40 °C
Altura (imperial) 4,1 in
Frecuencia 50/60 Hz
Anchura (métrico) 220 mm
Longitud (métrico) 330 mm
Anchura (imperial) 8,7 in
Vataje 1020 W
Peso (imperial) 11 lb.
Peso (métrico) 5 kg
Tipo Placa calefactora con agitación
Forma Cuadrada
N.º de posiciones 1
Tamaño máx. del recipiente 10 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Pantalla LED