Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 25 mm |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio sodocálcico (tipo 3) |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| N.° por paquete | 100 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Tipo de tapón | A presión |
| Cantidad | Paquete de 100 |
| Altura (métrico) | 75 mm |