Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio sodocálcico III para muestras
Código de producto. 14851582 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
4 ml
8 ml
16 ml
25 ml
35 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
14851582 16 ml paquete de 100
14841582 3 ml paquete de 250
14881582 25 ml paquete de 100
14821582 8 ml paquete de 100
14801582 2 ml paquete de 250
14801592 35 ml paquete de 100
14811582 4 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 14851582
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos fiables viales para la recogida, el análisis o el almacenamiento de muestras pequeñas. Los viales de muestras de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III Fisherbrand™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones diagnósticas,
  • Vial de vidrio sodocálcico de tipo III transparente
  • Con tapón a presión
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico (tipo 3)
Volumen (métrico) 16 ml
N.° por paquete 100
Material del cierre Polietileno
Tipo de tapón Tapón a presión
Cantidad 100/Paq.
Altura (métrico) 50 mm