Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión I/P™, silicona curada con platino
Código de producto. 11815201
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 pies
7.60 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11815201 26 1 PCS
10693713 73 7.60 metro
13246990 82 25 pies
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11815201 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00€
    284.28€ / paquete de 1
    Ahorro 33.72€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de atrapamiento de partículas con una superficie interior lisa
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños disponibles para enviar el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1/4 pulg
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 1 in, 26 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con Bombas Masterflex I/P
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Tamaño de los tubos 26
Caudal De 0,01 a 4 l/min
Manguera dentada 0,25 in
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 212 °C
Tipo de producto Tubos de bombas