Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión I/P™, silicona curada con platino
Código de producto. 10693713
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 pies
7.60 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10693713 73 7.60 metro
11815201 26 1 PCS
13246990 82 25 pies
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693713 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9641073
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.66€
    315.19€ / 7.6 metros
    Ahorro 156.47€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de atrapamiento de partículas con una superficie interior lisa
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños disponibles para enviar el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 37/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 2,87 in, 73 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con Bombas Masterflex I/P
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Tamaño de los tubos 73
Caudal De 0,01 a 8 ml/min
Manguera dentada 0,37 in
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) 212 °C
Tipo de producto Tubos de bombas