Learn More
Beskrivelse
Protects preparative HPLC columns from contaminants and strongly retained compounds, helping extend column life while maintaining consistent chromatographic performance.
- Protects preparative HPLC columns from particulate contamination.
- Hypercarb stationary phase provides compatible guard column protection.
- Helps extend analytical column lifetime.
- Reduces downtime and replacement costs.
- Easy to install and replace.
- Maintains reliable chromatographic performance throughout routine use.
Tekniske data
Tekniske data
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| Longitud (métrico) | 30 mm |
| Tipo | Guard Column |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?