Learn More
Ansell Guantes industriales resistentes al calor y con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-423 Hi-Vis
Código de producto. 15329069 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15329069 9 12 pares
15379059 6 12 pares
15359049 7 12 pares
15319069 8 12 pares
15359059 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15329069 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11423090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    132.43€ / 12 pares
    Ahorro 83.57€
    38% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fibras de alto rendimiento y alta visibilidad que resisten temperaturas de hasta 212 °F (100 °C). El revestimiento de poliuretano de la palma mejora las capacidades de agarre en entornos secos o ligeramente grasos.
  • El innovador revestimiento de poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos secos o ligeramente grasos.
  • El sistema de indicadores está diseñado para simplificar el proceso de selección del nivel adecuado de protección de las manos.
  • Cuentan con un código de colores para garantizar que los trabajadores siempre llevan el nivel correcto de protección frente a cortes.
  • Las fibras de alto rendimiento resisten temperaturas de hasta °100 C (212 °F)
  • El proceso de construcción basado en el agua es respetuoso con el medio ambiente.
  • La muñeca tejida evita que la suciedad y los residuos se introduzcan en el guante.
  • Sin silicona, sin DMF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Nitrilo
Color Verde
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 9