Learn More
Ansell Guantes industriales resistentes al calor y con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-423 Hi-Vis
Código de producto. 15319069 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15319069 8 12 pares
15379059 6 12 pares
15359049 7 12 pares
15329069 9 12 pares
15359059 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15319069 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11423080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    216.00€
    141.33€ / 12 pares
    Ahorro 74.67€
    34% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fibras de alto rendimiento y alta visibilidad que resisten temperaturas de hasta 212 °F (100 °C). El revestimiento de poliuretano de la palma mejora las capacidades de agarre en entornos secos o ligeramente grasos.
  • El innovador revestimiento de poliuretano mejora las capacidades de agarre en entornos secos o ligeramente grasos.
  • El sistema de indicadores está diseñado para simplificar el proceso de selección del nivel adecuado de protección de las manos.
  • Cuentan con un código de colores para garantizar que los trabajadores siempre llevan el nivel correcto de protección frente a cortes.
  • Las fibras de alto rendimiento resisten temperaturas de hasta °100 C (212 °F)
  • El proceso de construcción basado en el agua es respetuoso con el medio ambiente.
  • La muñeca tejida evita que la suciedad y los residuos se introduzcan en el guante.
  • Sin silicona, sin DMF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009; categoría III, conforme con REACH
Estructura Tejido sin costuras
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
Coating Material Caucho de nitrilo, poliuretano
Color Amarillo de alta visibilidad, Gris
Cut Resistance Rating ANSI A2
Latex Free Sí
Material Poliamida, Fibra de vidrio
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 8
Temperatura máx. (imperial) 212 °F
Temperature (Metric) Max 100 °C
Norma EN388 4X32B
Para utilizar con (aplicación) Automoción, funcionamiento de maquinaria/equipos y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-423
Yarn Gauge 13