Learn More
Ansell Guantes ligeros resistentes a los cortes HyFlex 11-931™, con revestimiento de palma
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La tecnología RIPEL™ evita que el aceite entre en contacto con la piel, manteniendo las manos protegidas y secas.
- Proporcionan protección frente a cortes y la exposición al aceite, tanto de carácter ligero como pesado, en múltiples aplicaciones.
- Proporcionan movilidad y un alto grado de comodidad con la tecnología ZONZ.
- Tecnología ANSELL GRIP™ para una manipulación segura en aplicaciones secas o grasas
- Tecnología FORTIX para prolongar la vida útil del producto y aumentar la protección con una durabilidad de hasta 12 veces en la unión de pulgar
- El diseño ultraligero de calibre 18 proporciona movilidad y un alto grado de comodidad.
- Protege contra laceraciones y exposición a aceites y fluidos industriales.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Espuma de nitrilo |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Dyneema Tecnología de diamante/Nitrilo espumoso |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |