Learn More
Ansell Guantes de nailon con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 48-101 sin costuras
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Diseñados para aplicaciones de uso ligero que requieren comodidad y resistencia a la abrasión
- El revestimiento de poliuretano mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco o ligero
- Diseño de una sola pieza para evitar la irritaci
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 3 |
| Certificaciones/conformidad | ANSI/ISEA 105-2024 A1, CE Categoría II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020, ALCANCE |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Categoría II, EN 388:2016+A1:2018 4131A, EN ISO 21420:2020, REACH |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Chlorinated | No |
| Área revestida | Palm |
| Estructura | Tejido |
| Coating Material | Poliuretano |
| Color | Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Mostrar más |