Learn More
Ansell Guantes de nailon con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 48-101 sin costuras
Código de producto. 12640922 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12640922 6 12 pares
12650922 7 12 pares
12660922 8 12 pares
12670922 9 12 pares
12620922 10 12 pares
12630922 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12640922 Proveedor Ansell N.º de proveedor 48101060
Edge
Los guantes están diseñados para aplicaciones ligeras que requieren una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente aceitosos.
  • Diseñados para aplicaciones de uso ligero que requieren comodidad y resistencia a la abrasión
  • El revestimiento de poliuretano mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco o ligero
  • Diseño de una sola pieza para evitar la irritaci
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Chlorinated No
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Negro
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Áspero
Hand Específico
Material Nylon
Tipo de producto Guantes de punto sin costuras
Tamaño 6
Para utilizar con (aplicación) Montaje, inspección y envasado
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Áspero
Serie 48-101
Yarn Gauge 13