Descripción
- El primer peso ultraligero HyFlex™ estilo para combinar un¾ Geometría de inmersión, repelencia al aceite y agarre al aceite en un guante muy cómodo y de gran destreza.
- El HyFlex™ El modelo 11-925 cuenta con ’la tecnología de agarre patentada de Ansell, que proporciona un menor riesgo de deslizamiento en entornos dinámicos.
- El forro está tejido con un hilo de nailon y spandex de bajo calibre que proporciona al usuario una sensación de segunda piel sin restricciones de movimiento.
- Esta combinación única de características de protección, rendimiento y flexibilidad cierra la brecha con las generaciones anteriores de¾ Guantes de uso general repelentes de aceite por inmersión que brindan mayor flexibilidad, tacto, agarre en aceite y comodidad extrema.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Nailon y Spandex |
| Certificaciones/conformidad | EN388:2016/3111A |
| Clasificación | Categoría II |
| Área revestida | Inmersión 3/4 |
| Estilo de corte | Newton |
| Descripción | Guante multiusos ultraligero y repelente al aceite con un agarre firme en superficies con aceite |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | A |
| Desechables | Reutilizables |
| Mostrar más |