Learn More
Ansell HyFlex™ 11-842 Guantes multiusos
Código de producto. 17820014 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
5
6
7
8
9
10
11
12
Tamaño de la unidad:
12 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17820014 9 12 pares
17870004 5 12 pares
17880004 6 12 pares
17890004 7 12 pares
17860004 8 12 pares
17810014 10 12 pares
17800014 11 12 pares
17830014 12 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17820014 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11842090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.50€
    60.62€ / 12 pares
    Ahorro 32.88€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Forros de guantes multiusos sostenibles diseñados con un 90 % de hilo de nailon reciclado y un embalaje interior sin plástico que contiene un 53 % menos de materiales.
  • Diseño sostenible: HyFlex™ Los forros de guantes multiusos sostenibles 11-842 están diseñados con un 90 % de hilo de nailon reciclado.* Reduciendo nuestra huella de carbono en 75 g de CO2eq/par† y un embalaje interior sin plástico que contiene un 53% menos de materiales‡
  • Mayor durabilidad: FORTIX™ La tecnología proporciona hasta un 20% más de resistencia a la abrasión.§
  • Mayor comodidad: ZONZ™ La tecnología Comfort Fit ayuda a mejorar la transpirabilidad y la destreza.
  • Compatibilidad con pantalla táctil: Estos guantes industriales funcionan con múltiples dispositivos de pantalla táctil. – No es necesario quitárselos al cambiar de tarea para una mayor seguridad en el lugar de trabajo.
  • Certificación de respeto a la piel: Estos HyFlex™ Los guantes están dermatológicamente probados y libres de sustancias nocivas.
*contenido mínimo reciclado de más del 30% en el producto final (basado en talla 9)
†vs. guantes multiusos de nailon estándar
‡71% menos emisiones de gases de efecto invernadero – ’LCA de Ansell, calculado como reducción de peso, revisado por pares
 §vs. versión tecnológica anterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 4
ASTM F739 Sí
Material de la parte posterior Nailon y Spandex
Certificaciones/conformidad (Europa) ES ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, Contacto con alimentos, Número CE, Dermatológicamente probado, OEKO-TEX™ Centexbel, etiqueta Ecovadis, 4131A, 4131A, X1XXXX, Ansell Tiene la mejor calificación entre el 6% de las empresas de la industria de EPI
Chemotherapeutic Rated No
Chlorinated No
Clasificación CATEGORÍA III
Procedimiento de limpieza No estéril
Área revestida Palm
Estructura Tejido
Material del manguito Tejido
Estilo de corte Tejido sin costuras
Descripción HyFlex 11-842 Guante multiusos recubierto de espuma de nitrilo
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1.5
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Negro, Verde
Cut Resistance Rating ANSI A1
Desechables Reutilizables
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Reciclado Nylon , Spandex, Fortix Espuma de nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes ESD
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Modelo 11-842
Norma EN388 Sí
EN 421 No
FDA 510 (k) No
Estilo de dedo Estándar
Para utilizar con (aplicación) Manipulación general, montaje de piezas pequeñas, manipulación de materias primas, picking, fijación de componentes, sistemas de ajuste y atornillado, operaciones de almacén y logística, compatible con pantallas táctiles industriales y de consumo, inspección de calidad, manipulación y envasado de alimentos secos, manipulación ocasional de objetos calientes: EN407 Clase de calor de contacto 1 (100 °C durante 15 s)
Para utilizar con (equipo) Automotriz, posventa de automóviles, industrial, maquinaria y equipo, fabricación de metales, servicios médicos de emergencia, servicios públicos, almacenamiento, logística, petróleo y gas, procesamiento y manipulación de alimentos, aeroespacial.
Sexo Unisex
Guantes con puño de color Verde
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design ANSELL AGARRE
Inspeccionado para uso médico N.º
Material de revestimiento Reciclado Nylon , Spandex
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 1
Cantidad 12 pares/bolsa, 6 bolsas/Cs.
Resistente a Abrasión, corte, desgarro, perforación, impacto
Clasificación de desgarro 3
Estilo de pulgar Recto
Longitud (imperial) 190-275 MM