Descripción
- Revestimiento de calibre 18 ligero:Para guantes de PPE con tactilidad de piel seca
- Revestimiento de espuma de nitrilo fino:Agarre añadido y 200 % de mayor durabilidad
- ZONZ™ Comfort Fit:Confección de punto optimizado para redu
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 |
| Coating Material | Nitrilo de espuma |
| Color | Azul |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo de espuma |
| Tipo de producto | Guantes de protección mecánica para trabajos ligeros |
| Tamaño | 10 |
| Estilo de puño de los guantes | Tejido |
| Mostrar más |