Learn More
Ansell Guantes de nailon con revestimiento de espuma de nitrilo HyFlex™ 11-801
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12640762 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12640762 7 12 pares
12630762 6 12 pares
12035550 8 12 pares
12650762 9 12 pares
12045550 10 12 pares
12620762 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12640762 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11801070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes con revestimiento de espuma de nitrilo ofrecen un diseño mejorado que es hasta un 30 % más transpirable para mejorar la comodidad del usuario. El revestimiento de color oscuro es adecuado para entornos ligeramente sucios o grasos.
  • El revestimiento de color oscuro es adecuado para entornos ligeramente sucios o grasos.
  • El revestimiento de nitrilo de espuma es hasta un 30 % más transpirable para aumentar la comodidad del usuario.
  • El proceso de lavado exclusivo extrae impurezas de forma eficaz para proporcionar un guante más limpio y cómodo.
  • Certificado independientemente como amigable con la piel por la Oeko-Tex™ pruebas& sistema de certificación
  • No se transfieren contaminantes de silicona a las piezas de metal antes de pintarlas.
Compliance
Cumple con las normas ANSI A1 (nivel de resistencia a los cortes) y ANSI 3 (nivel de resistencia a la abrasión), y con los estándares EN 388-1149.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Área revestida Palm
Coating Material Espuma de nitrilo
Color Gris
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guantes con revestimiento por inmersión
Tamaño 7
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo, fabricación de metales y manipulación química
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-801
Yarn Gauge 15