Learn More
Ansell Guantes de Lycra™ resistentes a los cortes con revestimiento de poliuretano HyFlex™ 11-725
Código de producto. 16689073 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16689073 11 12 pares
16639073 6 12 pares
16649073 7 12 pares
16659073 8 12 pares
16669073 9 12 pares
16679073 10 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16689073 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11725110
Outlet Corner
Usar código promocional 28080
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes combinan comodidad y destreza con un alto grado de resistencia al corte para aplicaciones que implican objetos afilados.
  • Un  equilibrio entre comodidad, destreza y manejo seguro.
  • Alto nivel de resistencia al corte para un uso seguro en aplicaciones de contacto con piezas afiladas
  • Intercept™ Es una tecnología de tejido especializada que combina fibras de ingeniería, sintéticas y naturales en hilos de alto rendimiento.
  • La™ lycra en el forro/revestimiento proporciona mayor destreza y ajuste.
  • Diseñados para su uso en entornos secos y ligeramente aceitosos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a REACH, EN 420:2003 + A1:2009
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A3
Hand Específico
Latex Free No
Material Hilo de tecnología Intercept
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 11
Norma EN388 4342B
Para utilizar con (aplicación) Montaje de automoción, construcción, mantenimiento y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-725
Yarn Gauge 15