Learn More
Ansell Guantes ligeros de protección contra cortes de calibre 13 HyFlex™ 11-724, tecnología INTERCEPT™
Código de producto. 16089641 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16089641 8 12 pares
16079641 7 12 pares
16099641 9 12 pares
16009651 10 12 pares
16019651 11 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16089641 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11724080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.50€
    95.19€ / 12 pares
    Ahorro 48.31€
    33% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los guantes ligeros ofrecen flexibilidad y se adaptan con una protección frente a cortes óptima. El revestimiento de inmersión de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura y una vida útil prolongad
  • Guantes de peso ligero y uso cómodo durante largas jornadas de trabajo
  • El revestimiento contiene Lycra™ optimizado para refrescar mejor la piel.
  • El revestimiento de poliuretano (PU) sin silicona de la palma proporciona un agarre mejorado en entornos ligeramente grasos para una manipulación segura.
  • El revestimiento gris oculta la suciedad en entornos que están expuestos a la suciedad.
  • Nivel de resistencia frente a cortes EN 3 (ANSI nivel 2)
  • Nivel de resistencia a la abrasión EN 4 (ANSI nivel 6)
  • Disponibles en tallas de la 6 a la 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 6
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN 420:2003 + A1:2009; categoría II
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Gris, Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Específico
Latex Free Sí
Material HPPE, Spandex, Polietileno
Tipo de producto Guantes resistentes a cortes
Tamaño 8
Norma EN388 EN 388:4342B, EN 388:4342
Para utilizar con (aplicación) Montaje de piezas y componentes metálicos, prensas de metal ligero, mantenimiento, inyección y moldeo de plásticos y ensamblado inicial
Sexo Unisex
Estilo de puño de los guantes Tejido
Grip Design Áspero
Material de revestimiento HPPE, spandex
Revestimiento Revestido
Modelo 11-724 8 163832
Tipo de empaquetado Caja
Índice de pinchazos ANSI/ISEA 105-16 Nivel 2
Serie HyFlex™ 11-724
Estilo de pulgar Alado
Longitud (imperial) 8,4 in
Longitud (métrico) 20,8 cm