Learn More
Ansell Guantes de nailon blancos HyFlex™ 11-600W con revestimiento de poliuretano
Código de producto. 12620712 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12620712 7 12 pares
12610712 6 12 pares
12690702 10 12 pares
12600712 11 12 pares
12640712 9 12 pares
12630712 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12620712 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11600070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.60€
    38.10€ / 12 pares
    Ahorro 18.50€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto, mientras que la paleta de colores blancos es útil para aplicaciones limpias.
  • Diseñado para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos.
  • Misma destreza que con manos descubiertas con protección para aplicaciones de uso ligero
  • El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto
  • El color blanco es ideal para aplicaciones limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Etiqueta Ecovadis, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Número CE, ANSI 3 de abril, ANSI Corte A1, Categoría II, Cumple con REACH
Chlorinated No
Área revestida Palma revestida
Estructura Tejido
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free No
Material Nylon, Poliuretano
Tipo de producto Guantes de poliuretano
Tamaño 7
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon
Longitud (imperial) 225 a 285 cm
Longitud del puño (imperial) 7,87 a 10,23 cm
Longitud (métrico) 200 a 260 milímetros
Longitud del puño (métrico) 7,87 a 10,23 cm