Learn More
Ansell Guantes de nailon blancos HyFlex™ 11-600W con revestimiento de poliuretano
Código de producto. 12610712 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12610712 6 12 pares
12620712 7 12 pares
12690702 10 12 pares
12600712 11 12 pares
12640712 9 12 pares
12630712 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12610712 Proveedor Ansell N.º de proveedor 11600060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.60€
    38.10€ / 12 pares
    Ahorro 18.50€
    32% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto, mientras que la paleta de colores blancos es útil para aplicaciones limpias.
  • Diseñado para aplicaciones ligeras y delicadas en entornos secos.
  • Misma destreza que con manos descubiertas con protección para aplicaciones de uso ligero
  • El revestimiento de poliuretano en la palma mejora la sensibilidad al tacto
  • El color blanco es ideal para aplicaciones limpias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI ANSI 3
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color Blanco
Cut Resistance Rating ANSI A1
Acabado exterior Sin textura
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nylon
Tipo de producto Guantes de protección mecánica
Tamaño 6
Para utilizar con (aplicación) Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales
Estilo de puño de los guantes Tejido
Serie 11-600W
Yarn Gauge 15