Learn More
Ansell HyFlex™ 11-550 Guantes recubiertos de nitrilo resistentes a cortes, INTERCEPT™ Tecnología
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Comodidad y movilidad
- Tecnología INTERCEPT para una mayor protección contra cortes (ANSI Nivel de corte A2)
- Protección contra mellas molestas y abrasión
- Los canales de revestimiento de espuma de nitrilo alejan el aceite de la superficie de los guantes, lo que proporciona un agarre seguro en aplicaciones con aceite ligero.
- Recubrimiento de palma negro que enmascara el suelo para un uso prolongado del producto.
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; Categoría III, EN 407 |
| Estructura | Knit |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Verde, Negro |
| Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Aramid Fiber, Nylon, Nitrilo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Mostrar más |