Learn More
R&D Systems™ Human VTA1 ELISA Kit (Colorimetric)
Product Code. 18610971 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. Quantity Unit Size
18610971 1 Kit 1 set
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18610971 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP260609
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
A Novus product, part of R&D Systems. Kit (Colorimetric)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Assay Range 0.188 to 12 ng/mL (example only, lot dependent)
Assay Sensitivity 0.25 ng/mL (example only; lot dependent)
Product Line Novus
Product Type ELISA Kit (Colorimetric)
Sample Type Serum, Plasma, Cell Culture
For Use With (Application) ELISA, Sandwich ELISA
Gene ID (Entrez) 51534
Gene Symbol VTA1
Quantity 1 Kit
Research Discipline Virology Bacteria and Parasites
Storage Requirements Storage is content dependent.
Synonym C6orf55DRG1, Dopamine-responsive gene 1 protein, DRG-1, FLJ27228, homolog of mouse SKD1-binding protein 1, LIP5HSPC228, LYST-interacting protein 5, My012, SBP1chromosome 6 open reading frame 55, SKD1-binding protein 1, vacuolar protein sorting-associated protein VTA1 homolog, Vps20-associated 1 homolog (S. cerevisiae)
Target Human
Show More Show Less
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.