Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para hidrómetro, 10 posiciones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30130292 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Gris
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30130292 Gris cada uno
30130293 Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30130292
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    97.63€ / paquete de 1
    Ahorro 11.37€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gradilla para un manejo cuidadoso y una fuerte protección para hidrómetros de vidrio frágiles.
La gradilla para hidrómetros tiene capacidad para hasta 10 hidrómetros con diámetros de hasta 31 mm, lo que garantiza un almacenamiento seguro, un secado eficiente y un transporte seguro.
Organización segura
  • Las ranuras en forma de lágrima mantienen los densímetros de forma segura en su lugar, admiten una variedad de diámetros y aseguran una fácil inserción y extracción para un manejo conveniente
  • La configuración de 3 niveles proporciona una mayor estabilidad y protección del cuerpo del hidrómetro
Limpio y conveniente
  • Las asas integradas proporcionan un agarre seguro para un transporte seguro y cómodo
  • La bandeja de goteo extraíble simplifica la limpieza y el mantenimiento, mejora el saneamiento y protege su espacio de trabajo
Diseño robusto
  • La base ancha estable garantiza una mayor estabilidad y una colocación segura de los hidrómetros
  • La construcción duradera de polipropileno es fácil de limpiar, duradera y totalmente reciclable
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris
Admite Hidrómetros (largo), Hidrómetros (corto)
Material Polipropileno
Posiciones 10
Tamaño 29.5 x 17.50 x 23.40 cm
Longitud (métrico) 29.5 cm
Incluye Bandeja de goteo
Tipo de producto Gradilla para hidrómetro
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 23.4 cm
Anchura (métrico) 17.50 cm