Learn More
Hydrogen peroxide, ACS, 29-32% w/w aq. soln., stab., Thermo Scientific™
For Bleaching and Deodorizing Textiles, Wood, Hair
41.65€ - 55.65€
| CAS | 7722-84-1 |
|---|---|
| Fórmula molecular | H2O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 34.014 |
| Número MDL | MFCD00011333 |
| Clave InChI | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
| PubChem CID | 784 |
| ChEBI | CHEBI:16240 |
| Nombre IUPAC | hydrogen peroxide |
| SMILES | OO |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11387648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AD |
50mL |
45.70€ 41.65€ / 50 ml Ahorro 4.05€ 8% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11415000
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033323.AP |
61.80€ 55.65€ / 500 ml Ahorro 6.15€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| H2O2 | |
| MFCD00011333 | |
| oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
| CHEBI:16240 | |
| OO |
Especificaciones
| Hydrogen peroxide | |
| H2O2 | |
| 3587191 | |
| oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
| MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
| hydrogen peroxide | |
| 784 | |
| 34.02 | |
| 1.335 |
| 7722-84-1 | |
| MFCD00011333 | |
| 1.11 g/cm3 | |
| Soluble in water,alcohol and ether. Insoluble in petroleumMiscible with water,ether,alcohol,organic solvents and carboxylic esters. Immiscible with hydrocarbons and petroleum ether. | |
| OO | |
| 34.014 | |
| CHEBI:16240 | |
| ACS | |
| 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
Seguridad y manipulación
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P370+P378q-P501c
H271-H302+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-765-0
missing translation for 'rtecsNumber' : MX0899000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures