Learn More
Ansell Guantes de algodón con resistencia alta y revestimiento completo de nitrilo ActivArmr™ 27-602
Tienda Ansell ProductosDescripción
- La exclusiva formulación de nitrilo de Ansell ofrece resistencia a materiales afilados y abrasivos.
- Los guantes proporcionan una barrera contra la grasa y el aceite que no se degrada.
- Limpieza garantizada para la fabricación de metales y motores
- Tres veces más duraderos que el cuero de alta resistencia
- Más fuertes y flexibles que el PVC
- Sin silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
| Estructura | Cortado y cosido |
| Coating Material | Nitrilo |
| Color | Azul, Natural |
| Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Hand | Específico |
| Latex Free | Sí |
| Material | Algodón |
| Tipo de producto | Guantes con revestimiento por inmersión |
| Mostrar más |