Description
El Axygen HybridRack El sistema combina sustentabilidad y funcionalidad para crear un nuevo producto de punta de pipeta ecológico respaldado por la calidad y el valor de Corning.
- El HybridRack El sistema elimina aproximadamente el 70% del plástico en comparación con los bastidores de puntas de pipeta de plástico tradicionales.
- La plataforma de plástico combinada con la base de cartón proporciona una plataforma de pipeteo estable. El HybridRack está diseñado para que los usuarios finales puedan pipetear directamente desde él, incluso cuando utilizan un instrumento multicanal.
- La base de cartón se puede reciclar fácilmente a través de la mayoría de los programas locales de reciclaje en la acera.
- Todo HybridRack Los números de pieza se proporcionan estériles. Filtrado, Maxymum Recovery y hay configuraciones sin filtrar disponibles.
- El HybridRack El sistema se fabrica en el USA en un ISO 13485, ISO 14001, y instalación registrada EnergyStar.
- Las puntas de pipeta incluidas en el HybridRack Las ofertas son las mismas que las Axygen MultiRack línea de productos.
Specifications
Specifications
| Volumen (métrico) | 10 μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Rojo |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Longitud extendida |
| Tipo de producto | Punta de pipeta |
| Código de color | Rojo |
| Desechables | Un solo uso |
| Show More |