Learn More
Thermo Scientific HUMIDITY PAN - ALL 184L
Marca:  Thermo Scientific 237016
HUMIDITY PAN - ALL 184L
Código de producto. 10729463
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    170.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11.00€
    6% Descuento