Learn More
Horst™ Cable calefactor HS
Código de producto. 10522892
Cambiar vista
Click to view available options
Vataje:
100 W
250 W
350 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vataje Tamaño de la unidad
10522892 250 W cada uno
10210402 100 W cada uno
10097151 350 W cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10522892 Proveedor Horst™ N.º de proveedor 20103
Impulsa tu investigación en energías renovables
Usar código promocional 28029
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cable calefactor extremadamente flexible con aislamiento de hilo de vidrio. El cable calefactor HS Horst™ puede usarse para radios de bobinado muy pequeños.
  • Los tubos
  • Radio de bobinado muy pequeño
Especificaciones
Longitud (métrico) 1,5 m
Tensión 230 V
Modelo HS
Material Hilo de vidrio
Vataje 250 W
Tipo de producto Cable calefactor