Learn More
Cole-Parmer™ Placa calefactora digital de gran capacidad serie HP-200
Código de producto. 17752529
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
37,5 x 31 x 10,5 cm
37,5 x 31 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 12,5 cm
37,5 x 51 x 13,5 cm
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Cerámica
Tamaño:
30 x 30 cm
30 x 50 cm
Temperatura (métrico):
50 °C a 450 °C
De 0 °C a 300 °C
De 0 °C a 375 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Material de la placa superior Tamaño Temperatura (métrico) Tamaño de la unidad
17752529 37,5 x 51 x 12,5 cm Cerámica 30 x 50 cm De 0 °C a 375 °C cada uno
17742529 37,5 x 31 x 10,5 cm Cerámica 30 x 30 cm 50 °C a 450 °C cada uno
17792529 37,5 x 31 x 12,5 cm Aleación de aluminio 30 x 30 cm De 0 °C a 300 °C cada uno
17702539 37,5 x 51 x 13,5 cm Aleación de aluminio 30 x 50 cm De 0 °C a 300 °C cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17752529 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0480770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1465.00€
    1141.38€ / paquete de 1
    Ahorro 323.62€
    22% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de cocción de gran capacidad con control digital por microprocesador para un alto rendimiento.
  • Ajuste digital preciso y control de la temperatura de la placa.
  • Para mayor seguridad, la luz intermitente avisa cuando la placa superior está caliente
  • Pulsar los botones y ajustar el dial para cambios rápidos de temperatura y un control simple.
  • El control por microprocesador permite una monitorización precisa de la temperatura de la placa
  • La forma de la carcasa aporta estabilidad para desviar los derrames del usuario
  • La luz de advertencia «caliente» parpadeará cuando la temperatura de la placa sea superior a 50 °C.
  • El circuito de seguridad independiente protege contra el sobrecalentamiento y los componentes electrónicos internos están protegidos contra la corrosión
  • Admite varios vasos, un recipiente grande o incluso portaobjetos de microscopio
Especificaciones
Material de la placa superior Cerámica
Tamaño 30 x 50 cm
Temperatura (métrico) De 0 °C a 375 °C
tipo de tapón Reino Unido, UE
N.º de posiciones 1
Forma Cuadrado
Tensión 230 V
Tipo Placa calefactora
Certificaciones/conformidad CE, UKCA
Garantía 3 años
Pantalla Digital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37,5 x 51 x 12,5 cm