Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio de protección de color blanco unisex Howie-Style con puños elásticos
Código de producto. 12861388
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
Longitud (métrico):
88 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12861388 Extra grande 100 cm cada uno
12841388 Mediano 100 cm cada uno
12821388 XS 88 cm cada uno
12851388 Pequeño 100 cm cada uno
12348647 Grande 100 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12861388 Proveedor Logistik™ N.º de proveedor 441YHV6WH116C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.45€
    54.81€ / paquete de 1
    Ahorro 118.64€
    68% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Incluye dos bolsillos inferiores. Las batas de laboratorio de protección de color blanco unisex estilo Howie Logistik Unicorp™ cuentan con un estilo de parte delantera cruzada y ajustada con corchetes para ofrecer una protección frontal adicional.
  • Bata con cierre lateral para laboratorio
  • Puños tejidos
  • Blanco
  • Dos bolsillos inferiores
  • Estilo cruzado con corchetes en la parte delantera
  • Algodón/poliéster
  • Sin marcado CE
Especificaciones
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño Extra grande
Sexo Unisex
Material Algodón, Poliéster
Color Blanco
Estilo de manguito Tejido
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Modelo Howie
N.º de bolsillos 2
Tipo de collarín Redondo
Tamaño del tórax (métrico) Entre 116,84 y 121,92 cm
Incluye Con dos bolsillos inferiores y estilo cruzado con corchetes en el frente
Longitud (métrico) 100 cm
Estructura Poliéster, algodón