Learn More
Medicom™ HOPEN Guantes transparentes de polietileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17357779 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 5000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17357779 Medio paquete de 5000
17367779 Grande paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17357779 Proveedor Medicom™ N.º de proveedor 30.301/M
HOPEN Los guantes de polietileno no tienen polvo y son transparentes, y son ideales para aplicaciones de uso a corto plazo.
  • La materia prima de polietileno ofrece una buena destreza.
  • Guante ambidiestro sin fuerza
  • Recomendado para uso a muy corto plazo (estaciones de servicio, comercio minorista)
Especificaciones
Accelerator Free No
Aplicaciones Industrial
Color Translúcido
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.02 mm
Latex Free Sí
Material Polietileno
Palm Thickness (English) 0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.02 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes no estériles
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 0,79 mil
Grosor (métrico) 0.02 mm
Longitud (imperial) 10,6 in
Longitud (métrico) 270.3 mm