Descripción
- La bata protege al operador, así como a los productos/procesos sensibles que podrían contaminarse en una atmósfera protegida.
- Protege al usuario frente a las partículas radiactivas y los agentes infecciosos.
- Reduce el riesgo de contaminación relacionado con la actividad del usuario.
- Agradable y ligero, el tejido de polipropileno es transpirable pero duradero.
- La variedad de colores permite la posibilidad de identificación por códigos de color.
- Dos bolsillos: uno en el pecho y otro en la parte inferior del muslo.
- Empaquetada individualmente para una higiene y distribución controladas.
- Bolsillos situados en la parte superior izquierda, y en la parte inferior derecha de la bata.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata higiénica |
| Tamaño | XL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Corchetes |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Resistencia | Partículas radioactivas, agentes infecciosos, Infectious Agents |
| Mostrar más |