Learn More
Honeywell™ Protectores faciales Supervizor
Código de producto. 11836990
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
SV9AC
SV9PC
Descripción:
Visera de diadema de trinquete
Visor de acetato transparente de 200 mm
Visor de policarbonato transparente de 230 mm
Lens Material:
Acetato
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Descripción Lens Material Tamaño de la unidad
11836990 SV9AC Visor de acetato transparente de 200 mm Acetato cada uno
11826990 SV9PC Visor de policarbonato transparente de 230 mm Policarbonato cada uno
11816990 - Visera de diadema de trinquete Policarbonato cada uno
15670324 - Visera de diadema de trinquete Policarbonato paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11836990 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1002307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    14.88€ / paquete de 1
    Ahorro 22.02€
    59% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gama de protecciones faciales instaladas en el casco robustas y de alta resistencia con compatibilidad con protección auditiva. Las protecciones faciales Sperian™ Honeywell™ Supervizor tienen una amplia selección de viseras que se pueden adapt
  • Se recomienda su uso en los sectores de química y silvicultura, entre otros
  • Protege frente a peligros como la abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, gases, vapores y humo
  • Máxima protección, lo que permite un movimiento de la cabeza completo, sin restricciones
  • El visor plegado elimina huecos y su perfil sigue el contorno de la cara
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 166 1F
Anchura (métrico) 200 mm
Descripción Visor de acetato transparente de 200 mm
Tipo de producto Protector facial de supervisor
Modelo SV9AC
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Acetato