Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad transparentes sin revestimiento Honeywell™ Polysafe™
Descripción
- Buenas para trabajos mecánicos que impliquen triturado, torneado y molienda
- Gafas envolventes para una visión clara y sin distorsiones
- La ventilación indirecta ayuda a evitar el empañamiento
- Varillas perforadas para permitir la adición de un cordón de seguridad
- Proporcionan una protección UV del 99,9 %
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166 1F, EN 170 y 2-1.2 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Gafas de protección ocular y facial |
| Para utilizar con (aplicación) | Se ajusta sobre gafas graduadas, para uso general y protección contra impactos (45 m/s), trabajo mecánico: triturado, torneado, molienda |
| Color de marco | Transparente |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Lens Material | Policarbonato |