Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad transparentes Honeywell™ OP-TEMA™ FogBan™
Código de producto. 11847050
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color de marco Tamaño de la unidad
11847050 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 11847050 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1004947
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.11€
    7.79€ / paquete de 1
    Ahorro 9.32€
    54% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protección a un precio asequible para obtener el máximo valor. Las gafas de seguridad transparentes Sperian™ Honeywell™ OP-TEMA™ FogBan™ ofrecen mayor comodidad y aceptación del usuario.
  • Lente ligera de visión completa
  • Protector de ceja moldeado integrado
  • Pieza nasal ajustable y blanda
  • Longitud de varilla y ángulo de lente ajustables
  • Lente de policarbonato resistente a la abrasión
  • Retenedor separable Flexicord™ incluido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Conforme a EN 166 1F EN 170 y 2-1.2
Revestimiento de lente Antivaho
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de protección ocular y facial
Para utilizar con (aplicación) Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: Triturado, torneado, molienda, protección contra vaho, protección contra descargas de arcos eléctricos (filtrado UV del 100 %)
Color de marco Negro
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon