Learn More
Honeywell KCL™ Guantes 740-Dermatril™ Honeywell KCL™
Descripción
- Con AQL de < 0,65, libres de látex natural y resistentes contra una multitud de fármacos citoestáticos
- Resistentes a los virus según la ASTM 1671:2007
- Guante protector desechable con una excelente sensibilidad táctil
- Extremadamente cómodos
- Mayor resistencia a las roturas
- Puntas de los dedos rugosas para mejorar el agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | IFA 981069 |
| Descripción | Guante de nitrilo sin polvo de un solo uso |
| Desechables | Un solo uso |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes |
| Tamaño | 7 |
| Grosor (métrico) | 0,11 cm |
| Guantes con puño de color | Azul |
| Mostrar más |