Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad con lente transparente Honeywell™ ARMAMAX AX™
Código de producto. 11857221
Cambiar vista
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Revestimiento duro
Sin revestimiento
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Revestimiento de lente Tamaño de la unidad
11857221 Sin revestimiento paquete de 10
12970405 Revestimiento duro cada uno
11847221 Revestimiento duro paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11857221 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1002224
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.24€
    53.61€ / paquete de 10
    Ahorro 75.63€
    58% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrecen niveles elevados de comodidad y soporte. Sperian™ Honeywell™ ARMAMAX AX™ Las gafas de seguridad con lentes transparentes se ajustan cómodamente sobre las gafas graduadas.
  • Prácticas y duraderas
  • Los paneles laterales mate y las secciones de la visera de protección reducen brillos/reflejos
  • Las varillas curvadas y un puente nasal elevado ofrecen un ajuste preciso
  • Disponibles con o sin revestimie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001 / 2000, EN 166 1F
Revestimiento de lente Sin revestimiento
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de protección ocular y facial
Para utilizar con (aplicación) Gafas de seguridad para llevar sobre las gafas, para uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: triturado, torneado, molienda
Color de marco Transparente
N.° por paquete 10/paq.
Lens Material Policarbonato