Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad con montura negra Honeywell™ Millenia™
Código de producto. 11867221
Cambiar vista
Click to view available options
Color de marco:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color de marco unitSize
11867221 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 11867221 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1000001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
De aspecto clásico y sencillo, pero con un diseño muy sofisticado. Las gafas de seguridad con montura negra Sperian™ Honeywell™ Millenia™ ofrecen un ajuste equilibrado y mayor comodidad visual.
  • Prácticamente no se nota su peso
  • Retenedor separable y ajustable Flexicord™
  • Lentes transparentes de policarbonato con revestimiento antiarañazos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001/2000, CE1131
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de protección ocular y facial
Para utilizar con (aplicación) Uso general y protección contra impactos (45 m/seg), trabajo mecánico: Triturado, torneado, molienda, protección contra descargas de arcos eléctricos (filtrado UV del 100 %)
Color de marco Negro
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Nailon