Learn More
Sperian™ Protector facial Honeywell™ Clearways
Código de producto. 11806990
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Protector de cejas con banda elástica
Visor
Revestimiento de lente:
Antivaho
Sin revestimiento
Lens Material:
Acetato
N/D
Policarbonato
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Revestimiento de lente Lens Material Tamaño de la unidad
11806990 Visor Antivaho Acetato cada uno
12652733 Visor Sin revestimiento Acetato cada uno
11896980 Visor Sin revestimiento Policarbonato cada uno
11886980 Protector de cejas con banda elástica Sin revestimiento N/D cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11806990 Fornitore Sperian™ N. del fornitore 1002366
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Visualizza tutte le promozioni
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Ofrecen resistencia y durabilidad con visores de repuesto económicos disponibles en acetato o policarbonato. Los protectores faciales Sperian™ Honeywell™ Clearways son lo suficientemente ligeros y cómodos para llevarlos todo el día.
  • Se recomienda para los sectores agrícolas, químicos y forestales
  • Protege frente a peligros como abrasión, partículas en suspensión en el aire, peligros biológicos, productos químicos, impactos, salpicaduras y mucho más
  • El accesorio de visera integrado, seguro, práctico y económico garantiza una protección adicional
Order Info
Nota: La imagen muestra tanto la visera de protección como el visor. Ambas piezas se deben solicitar por separado. Consulte la visera de protección (11886980) y los visores (11806990, 12652733 o 11896980).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificaciones/conformidad EN 166 1 F
Revestimiento de lente Antivaho
Tipo de producto Visor
Modelo CV84AN
N.° por paquete 1 unidad
Lens Material Acetato
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.