Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad transparentes antivaho Honeywell™ serie A800
Código de producto. 12980345
Change view
Click to view available options
Tipo de producto: Gafas de seguridad; revestimiento de la lente: Antivaho
Código de producto.
12980345 Tipo de producto: Gafas de seguridad; revestimiento de la lente: Antivaho
1 options
Código de producto. 12980345 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1015369
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan protección fácil de llevar en los ojos y en el bolsillo. Las gafas de seguridad transparentes antivaho Sperian™ Honeywell™ serie A800 reducen el empañamiento de la lente en condiciones extremas.
  • El perfil delgado proporciona un ajuste ideal para trabajadores con caras más pequeñas
  • El estilo deportivo proporciona un diseño moderno
  • Lentes resistentes a la abrasión de policarbonato de base 9
  • Proporcionan un campo de visión de 180° sin distorsiones
  • Las varillas tienen insertos suaves con almohadillas con flexibilidad adicional integrada
  • La pieza nasal blanda se adapta a varias formas de puentes nasales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Transparente
N.° por paquete 10/paq.
Lens Material Policarbonato