Learn More
Sperian™ Gafas de seguridad transparentes antivaho Honeywell™ serie A700
Código de producto. 12910345
Cambiar vista
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Revestimiento de lente Tamaño de la unidad
12910345 Antivaho cada uno
1 options
Código de producto. 12910345 Proveedor Sperian™ N.º de proveedor 1015360
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.21€
    3.84€ / paquete de 1
    Ahorro 64.37€
    94% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan protección muy sólida a un precio muy bajo. Las gafas de seguridad transparentes antivaho Sperian™ Honeywell™ serie A700 proporcionan un accesorio elegante para el usuario cotidiano.
  • Reducen el empañamiento de la lente en condiciones extremas
  • Con un precio asequible y económico para su negocio
  • Diseño ligero con varillas deportivas y almohadillas suaves en la punta de la varilla
  • Puente nasal universal moldeado
  • Proporcionan un ajuste seguro y envolvente para aportar comodidad durante todo el día
  • Lentes resistentes a la abrasión de policarbonato de base 8
  • Proporcionan un campo de visión de 180° sin distorsiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antivaho
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Transparente
N.° por paquete 10/paq.
Lens Material Policarbonato