Learn More
IKA™ Varilla de sujeción H 38
Código de producto. 10043852 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la varilla (métrico):
184,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la varilla (métrico) Tamaño de la unidad
10043852 184,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10043852 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0003547700
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice esta varilla de sujeción con la varilla de soporte H 16 V y un sensor de temperatura o termómetro electrónico de contacto ETS-D5/6. La varilla de sujeción IKA™ H 38 fija un sensor de temperatura o ETS-D5/6 con una nuez H 44 a la varilla de s
  • Para su uso con termómetros electrónicos IKA, varillas de soporte y sensores de temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Longitud de la varilla (métrico) 184,5 mm
Tipo de producto Varilla de sujeción
Tamaño 10 mm (Diám)
Para utilizar con (aplicación) Fijación de ETS-D5 con H 44 a la varilla de soporte
Cantidad 1 unidad