Learn More
Bochem™ HOFFMANN™ Abrazaderas de tubo para grifo de presión
Código de producto. 11805101
Change view
Click to view available options
Anchura (métrico):
12 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) unitSize
11805101 25 mm 10 PCS
11875091 12 mm paquete de 10
11885091 17 mm paquete de 10
11895091 20 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11805101 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 12533
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Abrazaderas de tubo con llave de presión
  • Tipo sujeción fija
  • Incluye solapa
Especificaciones
Cantidad 10/paq.
Tipo Abrazaderas para tubo de sujeción fija
Material Acero martensítico
Tamaño (métrico) del asa 40 mm
Anchura (métrico) 25 mm