Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo HIGHConic™ III
Código de producto. 15155273 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
6 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
15155273 6 x 50 mL cada uno
1 options
Código de producto. 15155273 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75005709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2775.00€
    2223.00€ / paquete de 1
    Ahorro 552.00€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vea las muestras a través de una tapa transparente para mayor seguridad y comodidad en caso de derrame.
Vea las muestras a través de una tapa transparente para mayor seguridad y comodidad con el rotor Thermo Scientific™ HIGHConic™ III, que permite alojar 6 tubos cónicos de 50 ml a una velocidad de hasta 9500 rpm/12 108 x g con una configuración de ángulo fijo para sus aplicaciones basadas en la investigación.
Procese 6 tubos de 50 ml con una configuración de ángulo fijo y un valor de RCF superior a 10.000 x g en condiciones herméticas. La tapa de biocontención transparente permite la visualización para una mayor seguridad y comodidad y está certificada por Public Health England, Porton Down, Reino Unido.
Intercambio de rotores seguro accionado por botón Auto-Lock, lo que aumenta la facilidad de uso:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
  • Sin necesidad de utilizar herramientas
  • Procedimientos de cambio del rotor sencillos
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Información para pedidos:
La tapa de biocontención de repuesto (75005731) y las juntas tóricas de repuesto (75003058) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 6 x 50 mL
RCF máx. 12 108 x g
Vel. máx 9.500 rpm
Radio (métrico) 120 mm
Factor K 2488
Longitud máx. del tubo 121 mm
Diámetro máx. del tubo 30 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Ángulo 45 °
Biocontainment Sí