Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de vidrio de altas temperaturas con tapón rojo
Código de producto. 15836861 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 000 ml
2000 ml
250 ml
500 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15836861 500 ml paquete de 10
15816861 100 ml paquete de 10
15826861 250 ml paquete de 10
15846861 1000 ml paquete de 10
15886851 2000 ml cada uno
15896851 5000 ml cada uno
15806861 10 000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 15836861
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen anillo de vertido de polipropileno reemplazable, transparente (natural) y sin goteo.
  • Con zona de rotulación permanente en esmalte blanco
  • Rosca de tornillo GL 45
  • Revestimiento del tapón de silicona/PTFE
  • Esterilizable en autoclave
  • Vidrio de borosilicato
  • Tapa TP 220
  • Soporta temperaturas de hasta 200 °C
Nota:  La imagen mostrada es sólo representativa; el tamaño puede variar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 3,3 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,18 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 30 mm
Incluye Anillo de vertido de polipropileno antigoteo
Material Vidrio de borosilicato
Temperatura máxima 200 °C
Esterilidad No estéril
Color del tapón Rojo
Graduaciones De 100 a 400 ml
Material de revestimiento Silicona/PTFE
Graduated Sí
Altura (métrico) 176 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 6,9 in
Material del cierre TP 220
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 86 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca